MP0DDSPMAN2
Synonim(y):
Millistak+ Pod Disposable Manifold 2 Rack
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Właściwości
300
Millistak+®
hydrophilic
sample type liquid
Opis
Pokaż różnice
1 of 1
Millipore
Millistak+® Pod Manifold
MP0DDSPMAN1
Millistak+® Pod Disposable Manifold
MP0DDSPMAN3
MDE5013FS1
Millistak+® Pod Depth Filter
(hydrophilic)
DE50, cellulose, filtration area 1.4 m2, hydrophilic
-
400
liquid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane kategorie
Bioprocessing Systems
Clarification & Harvest
Clarification Filter Holders for Bioprocessing
Filtration
Filtration for Bioprocessing