Przejdź do
MP0DDSPMAN3
Millistak+® Pod Disposable Manifold
hydrophilic
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
3 ea
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
14 150,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41103801
eCl@ss:
32150319
14 150,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Millistak+®
feature
hydrophilic
packaging
pkg of 3 racks
manufacturer/tradename
Millistak+®
input
liquid
Legal Information
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MP0DDSPMAN1MP0DDSPMAN2MP0DSYS3N
description
hydrophilic
description
(hydrophilic)
description
hydrophilic
description
-
feature
hydrophilic
feature
(hydrophilic)
feature
hydrophilic
feature
-
product line
Millistak+®
product line
Millistak+®
product line
Millistak+®
product line
-
input
liquid
input
liquid
input
sample type liquid
input
-
manufacturer/tradename
Millistak+®
manufacturer/tradename
Millistak+®
manufacturer/tradename
Millistak+®
manufacturer/tradename
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
EQ1
packaging
pkg of 3 racks
packaging
pack of 1 × 2 racks
packaging
-
packaging
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)