Poziom jakości
klon
BRIC-8, polyclonal
opakowanie
pkg of 10 × 10 mL
producent / nazwa handlowa
BIOSCOT™
warunki przechowywania
do not freeze
stężenie
9-20 mg/mL protein (Total Protein Range)
metody
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
izotyp
IgG
IgM
Zastosowanie
clinical testing
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | TS-1L-BK | TS-10L-BK | TS-10X10ML-U |
|---|---|---|---|
| clone BRIC-8, polyclonal | clone BRIC-8, polyclonal | clone BRIC-8, polyclonal | clone BRIC-8, polyclonal |
| biological source mouse, rabbit | biological source mouse, rabbit | biological source mouse, rabbit | biological source mouse, rabbit |
| Quality Level 600 | Quality Level 600 | Quality Level 600 | Quality Level 600 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| technique(s) agglutination assay: suitable | technique(s) agglutination assay: suitable | technique(s) agglutination assay: suitable | technique(s) agglutination assay: suitable |
| isotype IgG, IgM | isotype IgG, IgM | isotype IgG, IgM | isotype IgG, IgM |
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2