Przejdź do
VPMHADAPSF
Viresolve® Pro Fittings Kit
3.81 cm (1.5 in.) Sanitary fittings
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
6 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
1.5 in. Sanitary Fittings,
Quality Segment
General description
6 pack of 3.81 cm (1.5 in.) Sanitary fittings for feed/permeate port
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
VPMHADAPSBVPMHADAPVFVPMHADAPSK
description
-
description
-
description
-
description
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1.5 in. Sanitary Fittings
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)