Wybierz wielkość
2190,00 zł
9580,00 zł
2190,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
zastosowanie
sufficient for 200 reactions
sufficient for 2000 reactions
Poziom jakości
Właściwości
dNTPs included: no
hotstart
producent / nazwa handlowa
Roche
opakowanie
pkg of 200 x 50 μL reactions (04913850001)
pkg of 2000 x 50 μL reactions (04913914001)
metody
RT-qPCR: suitable
qPCR: suitable
moc wejściowa
purified DNA
metoda wykrywania
probe-based
1 of 4
Ta pozycja | L6544 | S9194 | S4438 |
|---|---|---|---|
| technique(s) RT-qPCR: suitable | technique(s) qPCR: suitable | technique(s) qPCR: suitable | technique(s) qPCR: suitable |
| usage sufficient for 200 reactions | usage sufficient for 100 reactions, sufficient for 2000 reactions, sufficient for 500 reactions | usage sufficient for 20 reactions, sufficient for 2000 reactions, sufficient for 400 reactions | usage sufficient for 100 reactions, sufficient for 20 reactions, sufficient for 500 reactions |
| feature dNTPs included: no | feature dNTPs included, hotstart | feature dNTPs included, hotstart | feature dNTPs included, hotstart |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| packaging pkg of 200 x 50 μL reactions (04913850001) | packaging - | packaging - | packaging - |
| input purified DNA | input purified DNA | input purified DNA | input purified DNA |
Opis ogólny
SYBR® Green I is a DNA double-strand-specific dye. During each phase of DNA synthesis, the SYBR® Green I dye, which is included in the reaction mix, binds to the amplified PCR products. The amplicon can be detected by its fluorescence.
Hot start protocols have been shown to significantly improve the specificity, sensitivity, and yield of PCR. Heat-labile blocking groups on some of the amino acid residues of FastStart™ Taq DNA Polymerase make the modified enzyme inactive at room temperature (+15 to +25°C). Therefore, there is no elongation during the period when primers can non-specifically bind. FastStart™ Taq DNA Polymerase is activated by removing the blocking groups at a high temperature (i.e., a pre-incubation step at +95°C).
Zastosowanie
Combine this master mix with Transcriptor First Strand cDNA Synthesis Kit (Roche) to achieve excellent results in two-step qRT-PCR.
FastStart™ Universal SYBR® Green Master (Rox) has been used in qRT-PCR[1][2][3][4][5] and qPCR[6][7][8][9]
Cechy i korzyści
- Improve PCR sensitivity and specificity.
- Avoid over-estimation of qPCR results.
- Amplify and detect a broad range of DNA or cDNA targets.
- Save time and effort in qPCR preparation.
- Prevent false positives resulting from carryover contamination.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Obejrzyj te filmy, aby dowiedzieć się, jak działa PCR w czasie rzeczywistym lub ilościowy PCR (qPCR) i jakie są zalety zarówno metod opartych na SYBR Green, jak i metod opartych na sondach qPCR.
Celem Hot Start PCR jest zahamowanie reakcji PCR w celu zmniejszenia niespecyficznej amplifikacji, zapobiegania tworzeniu się dimerów starterów i zwiększenia wydajności produktu.
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.
Watch these videos to learn how real time or quantitative PCR (qPCR) works and the benefits of both the SYBR Green-based and probe-based methods of qPCR assay.
Powiązane treści
RT-qPCR wykrywa określone cele z zastosowaniami w ekspresji genów i wykrywaniu patogenów.
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique for amplifying nucleic acid molecules and is commonly used in many applications, including RT-PCR, hot start PCR, end point PCR and more.
RT-qPCR detects specific targets with applications in gene expression and pathogen detection.
Reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR) jest techniką amplifikacji cząsteczek kwasów nukleinowych i jest powszechnie stosowana w wielu aplikacjach, w tym RT-PCR, hot start PCR, end point PCR i innych.