Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1350,00 zł |
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1350,00 zł
form
suspension
packaging
pkg of 10 mL (11641786001), pkg of 2 mL (11641778001)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
biotinylated protein purification: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Binding capacities per mg streptavidin magnetic particles:
>=1800 pmol free biotin
>150 pmol biotin-labeled oligonucleotide
>10 pmol biotin-labeled dsDNA fragment
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description suspension | description Column or batch isolation of biotinylated molecules | description Streptavidin, suitable for purification of biotinylated proteins and other biomolecules. | description liquid, ≥17 units/mg protein, pH range 5.0-9.0 |
| technique(s) biotinylated protein purification: suitable | technique(s) biotinylated protein purification: suitable | technique(s) biotinylated protein purification: suitable | technique(s) protein array: suitable, protein purification: suitable |
| form suspension | form liquid | form suspension | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C |
| shipped in wet ice | shipped in ambient | shipped in wet ice | shipped in cooler |
| packaging pkg of 10 mL (11641786001), pkg of 2 mL (11641778001) | packaging - | packaging pkg of 5 mL | packaging pkg of 1 mg (11721666001), pkg of 5 mg (11721674001) |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?