Przejdź do
STREPWELLHB-RO
Roche
StreptaWell™, High Bind (transparent, 12 x 8-well strips)
pkg of 5 plates (11645692001 [12 x 8 well strips and frame]), pkg of 15 plates (11989685001 [96 wells])
Synonim(y):
streptavidin-coated microplates
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1950,00 zł
15 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5040,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.54
eCl@ss:
32160703
1950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 15 plates (11989685001 [96 wells]), pkg of 5 plates (11645692001 [12 x 8 well strips and frame])
manufacturer/tradename
Roche
storage temp.
2-8°C
General description
Transparent, streptavidin-coated microplates with high binding capacity:
  • Blocked volume: >300 μl
  • SA-coated area: 300 μl
  • Well geometry: C
Total biotin binding capacity: ≥20ng/well, ≥80pmol/well (competition assays; 300μL wells)
Total binding capacity: 1.5μg/well (biotin-labeled antibodies)
Application
StreptaWell™ can be used for colorimetric and fluorescent protein immunoassays.
Features and Benefits
The unique coating process ensures homogenous and reproducible coatings with unique features:
  • Little variances between individual wells (intra-assay variance)
  • Little variances between different plates (inter-assay variance)
  • High lot-to-lot reproducibility
  • High signal-to-noise ratio
  • Low background
  • Almost no leaching
Analysis Note
SA leaching (bleeding): <5ng/well
Other Notes
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Legal Information
StreptaWell is a trademark of Roche
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
STREPWELLROSTREPMAGRORSTREPRO
description
pkg of 5 plates (11645692001 [12 x 8 well strips and frame]), pkg of 15 plates (11989685001 [96 wells])
description
pkg of 5 plates (11664778001 [12 x 8 well strips and frame]), pkg of 15 plates (11734776001 [96 wells])
description
suspension
description
liquid, ≥17 units/mg protein, pH range 5.0-9.0
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
packaging
pkg of 15 plates (11989685001 [96 wells])
packaging
pkg of 15 plates (11734776001 [96 wells]), pkg of 5 plates (11664778001 [12 x 8 well strips and frame])
packaging
pkg of 10 mL (11641786001), pkg of 2 mL (11641778001)
packaging
pkg of 1 mg (11721666001), pkg of 5 mg (11721674001)
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)