Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1760,00 zł |
15 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3690,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1760,00 zł
material
( streptavidin-coated)
packaging
pkg of 15 plates (11734776001 [96 wells]), pkg of 5 plates (11664778001 [12 x 8 well strips and frame])
manufacturer/tradename
Roche
size
96 wells
suitability
suitable for immunoassay
storage temp.
2-8°C
General description
- Blocked volume: >300μL
- SA-coated area: 300μL coating variance guaranteed
- Well geometry: C
Application
Analysis Note
Other Notes
Total binding capacity: 1.5μg/well (biotin-labeled antibodies)
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pkg of 5 plates (11664778001 [12 x 8 well strips and frame]), pkg of 15 plates (11734776001 [96 wells]) | description pkg of 5 plates (11645692001 [12 x 8 well strips and frame]), pkg of 15 plates (11989685001 [96 wells]) | description suspension | description liquid, ≥17 units/mg protein, pH range 5.0-9.0 |
| suitability suitable for immunoassay | suitability - | suitability - | suitability suitable for immunological tests |
| size 96 wells | size - | size - | size - |
| material ( streptavidin-coated) | material - | material - | material - |
| packaging pkg of 15 plates (11734776001 [96 wells]), pkg of 5 plates (11664778001 [12 x 8 well strips and frame]) | packaging pkg of 15 plates (11989685001 [96 wells]), pkg of 5 plates (11645692001 [12 x 8 well strips and frame]) | packaging pkg of 10 mL (11641786001), pkg of 2 mL (11641778001) | packaging pkg of 1 mg (11721666001), pkg of 5 mg (11721674001) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche |
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![StreptaWell™ (transparent 96-well) pkg of 5 plates (11664778001 [12 x 8 well strips and frame]), pkg of 15 plates (11734776001 [96 wells])](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/120/082/4ba5a04b-f4d7-49e0-9467-40c6b3cbb9b0/640/4ba5a04b-f4d7-49e0-9467-40c6b3cbb9b0.jpg)
![StreptaWell™, High Bind (transparent, 12 x 8-well strips) pkg of 5 plates (11645692001 [12 x 8 well strips and frame]), pkg of 15 plates (11989685001 [96 wells])](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/352/091/ef743cea-ccd8-44f1-8f3b-dec5a1e4f5d1/640/ef743cea-ccd8-44f1-8f3b-dec5a1e4f5d1.jpg)