Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 reactions | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 547,00 zł |
1000 reactions | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1980,00 zł |
2000 reactions | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4350,00 zł |
5000 reactions | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 10 230,00 zł |
10000 reactions | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 17 680,00 zł |
547,00 zł
biological source
bacterial (Thermus aquaticus)
recombinant
expressed in E. coli
grade
Molecular Biology
form
liquid
usage
sufficient for ≤1,000 reactions (11146173001), sufficient for ≤10,000 reactions (11435094001), sufficient for ≤2,000 reactions (11418432001), sufficient for ≤5,000 reactions (11596594001), sufficient for ≤200 reactions (11146165001)
specific activity
5 U/μL
mol wt
95 kDa
packaging
pkg of 1,000 U (11418432001 [4 x 250 U]), pkg of 2,500 U (11596594001 [10 x 250 U]), pkg of 5,000 U (11435094001 [20 x 250 U]), pkg of 100 U (11146165001), pkg of 500 U (11146173001 [1 x 500 U])
manufacturer/tradename
Roche
parameter
72 °C optimum reaction temp.
technique(s)
DNA sequencing: suitable, PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
optimum pH
~9.0 (20 °C)
solubility
water: miscible
suitability
suitable for molecular biology
NCBI accession no.
UniProt accession no.
application(s)
genomic analysis
life science and biopharma
foreign activity
Nicking activity 30 units, none detected, Ribonuclease 30 units, none detected, Unspecific endonucleases 30 units, none detected
storage temp.
−20°C
General description
Taq DNA Polymerase was originally isolated from the thermophilic eubacterium Thermus aquaticus BM, a strain lacking Taq I restriction endonuclease. The enzyme was cloned in E.coli.
Application
Features and Benefits
High lot-to-lot consistency.
No need to test each lot:
Taq DNA Polymerase is rigorously tested.
Prevent PCR carryover:
dUTP incorporation combination with Uracil-DNA Glycosylase prevents PCR cross-contamination.
Packaging
Analysis Note
Lack of restriction endonuclease:
The enzyme originally isolated from T. aquaticus BM lacks Taq I restriction endonuclease activity.Each lot is PCR tested using λDNA. Each lot is also tested for the absence of exo- and endonucleases, and nicking activities according to the current Quality Control procedures.
Other Notes
Unit Assay: Incubation buffer:
67 mM Tris/HCl; pH 8.3/25 °C, 5 mM MgCl2, 10 mM Mercaptoethanol, 0.2% Polydocanol, 0.2 mg/ml Gelatine, 0.2 mM each dATP, dGTP, dTTP and 0.1 mM dCTP.
Incubation procedure:
M13mp9ss, M13 primer (17mer) and 1 μCi (α-32P) dCTP are incubated with suitable dilutions of Taq DNA Polymerase in 50 μl incubation buffer at +65 °C for 60 minutes. The amount of incorporated dNTPs is determined by trichloroacetic acid precipitation.
Volume Activity: 5 U/μl
Legal Information
Tylko elementy zestawu
- Taq DNA Polymerase 5 U/μl
- PCR Buffer with MgCl<sub>2</sub> 10x concentrated
- MgCl<sub>2</sub> Stock Solution
- PCR Buffer without MgCl<sub>2</sub>
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?