Przejdź do
08581
2-Amino-2-methyl-1-propanol
technical, ≥90% (GC)
Synonim(y):
β-Aminoisobutyl alcohol, AMP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
219,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
316,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2C(NH2)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
89.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-709-8
Beilstein/REAXYS Number:
505979
MDL number:
219,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<1 mmHg ( 25 °C)
grade
technical
assay
≥90% (GC)
form
solid
refractive index
n20/D 1.4455 (lit.)
useful pH range
9.0-10.5
pKa (25 °C)
9.7
bp
165 °C (lit.)
mp
24-28 °C (lit.)
density
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
CC(C)(N)CO
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(2,5)3-6/h6H,3,5H2,1-2H3
InChI key
CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Amino-2-methyl-1-propanol (AMP) is a sterically hindered amine that can be used:
  • As an acid gas treating solvent to remove CO2 and H2S from gas streams by absorption.
  • As a reagent in the synthesis of a fluorophore, silicon-rhodamine dye, for bioimaging.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A9199A6518208578
description
technical, ≥90% (GC)
description
BioXtra, ≥95%
description
~5% Water, technical grade, 95%
description
BioUltra, ≥99.0% (GC)
grade
technical
grade
-
grade
technical grade
grade
-
assay
≥90% (GC)
assay
≥95%
assay
95%
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
liquid
form
liquid
form
solid
density
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
24-28 °C (lit.)
mp
24-28 °C (lit.)
mp
24-28 °C (lit.)
mp
24-28 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Amino-2-methyl-1-propanol
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
179.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82.1 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
124-68-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?