Przejdź do
A9199
2-Amino-2-methyl-1-propanol
BioXtra, ≥95%
Synonim(y):
β-Aminoisobutyl alcohol, AMP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2C(NH2)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
89.14
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-709-8
Beilstein/REAXYS Number:
505979
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<1 mmHg ( 25 °C)
product line
BioXtra
assay
≥95%
form
liquid
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
refractive index
n20/D 1.4455 (lit.)
pH
11.0-12 (25 °C, 8.9 g/L)
useful pH range
9.0-10.5
pKa (25 °C)
9.7
bp
165 °C (lit.)
mp
24-28 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
density
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
CC(C)(N)CO
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(2,5)3-6/h6H,3,5H2,1-2H3
InChI key
CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Amino-2-methyl-1-propanol has been used as an component in enzyme assay for screening the alkaline phosphatase activity in sarcoma osteogenic (SaOS-2) cells..
Biochem/physiol Actions
2-Amino-2-methyl-1-propanol is a substituted aliphatic alcohol and is used majorly as a pH balancer in cosmetic formulations. It has phototoxic effect as it can interact and penetrate above the sebum layer. However, it is not carcinogenic.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A651820858108578
description
BioXtra, ≥95%
description
~5% Water, technical grade, 95%
description
technical, ≥90% (GC)
description
BioUltra, ≥99.0% (GC)
assay
≥95%
assay
95%
assay
≥90% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
BioUltra
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
solid
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
pH
11.0-12 (25 °C, 8.9 g/L)
pH
-
pH
-
pH
11.0-12.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Amino-2-methyl-1-propanol
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
179.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82.1 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
124-68-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?