Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1100,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3.1 (vs air)
assay
≥99.9% (GC)
autoignition temp.
705 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
15.1 %
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.369
bp
55-56 °C (lit.)
density
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
format
neat
SMILES string
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChI key
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description ACS reagent, ≥99.0% | description suitable for HPLC, ≥99.8% | description reagent grade, ≥98% |
| grade analytical standard | grade ACS reagent | grade HPLC grade | grade reagent grade |
| format neat | format - | format - | format - |
| density 0.74 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.74 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.74 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| assay ≥99.9% (GC) | assay ≥99.0% | assay ≥99.8% | assay - |
| vapor density 3.1 (vs air) | vapor density 3.1 (vs air) | vapor density 3.1 (vs air) | vapor density 3.1 (vs air) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under tert-Butyl methyl ether
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-18.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-28 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1634-04-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?