Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 456,00 zł 342,00 zł |
Informacje o tej pozycji
342,00 zł
Cena katalogowa456,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC/N)
form
crystals
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
mp
218-221 °C (dec.)
solubility
acetonitrile: 0.5 g/mL, slightly hazy, colorless
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)C(\ON1C(=O)CCC1=O)=[N+](\C)C
InChI
1S/C9H16N3O3.F6P/c1-10(2)9(11(3)4)15-12-7(13)5-6-8(12)14;1-7(2,3,4,5)6/h5-6H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI key
STWZCCVNXFLDDD-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Synthesis of liposomal contrast agents for magnetic resonance imaging
Synthesis of thiol-reactive Cy5 derivatives
Synthesis of protein labeling molecules
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.0% (TLC/N) | description 97% | description ≥98.0% (HPLC) | description ≥98.0% (CHN) |
| form crystals | form - | form powder | form solid |
| solubility acetonitrile: 0.5 g/mL, slightly hazy, colorless | solubility - | solubility - | solubility acetonitrile: 0.1 g/mL, clear |
| reaction suitability reaction type: Coupling Reactions | reaction suitability reaction type: Coupling Reactions | reaction suitability reaction type: Coupling Reactions | reaction suitability reaction type: Coupling Reactions |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 218-221 °C (dec.) | mp 198-201 °C (lit.) | mp 185-190 °C | mp 143-153 °C |
| assay ≥99.0% (TLC/N) | assay 97% | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (CHN) |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?