really cool indicator! definitely would recommend to friend!
Wybierz wielkość
316,00 zł
777,00 zł
2150,00 zł
5019,00 zł
316,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Formularz
powder
metody
titration: suitable
visual transition interval
8.0-10, colorless to red
mp
261-263 °C (lit.)
rozpuszczalność
acetone: soluble
gęstość
1.27 g/cm3 at 32 °C
λmaks.
374 nm (2nd)
552 nm
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C20H14O4/c21-15-9-5-13(6-10-15)20(14-7-11-16(22)12-8-14)18-4-2-1-3-17(18)19(23)24-20/h1-12,21-22H
Klucz InChI
KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
1 of 3
Ta pozycja | 04479 | 1.07233 |
|---|---|---|
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| grade ACS reagent | grade certified reference material, TraceCERT® | grade ACS reagent |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - |
| form powder | form - | form solid |
| solubility acetone: soluble | solubility acetone: soluble | solubility - |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
Opis ogólny
It is present as a nonionic, lipophilic lactone in aqueous neutral solutions. It exists as a hydrophilic dianion in alkaline solutions.
Zastosowanie
- the development of novel technique to monitor the vacuum freeze-drying process[3]
- the determination of the depth of carbonation in concrete[4]
- the utilization of liquid marbles to sense gaseous environmental components
- the estimation of total acidity in vinegar
- the assessment of sodium hydroxide penetration into potatoes following chemical peeling
- as a model organic compound in the evaluation of the capture efficiency of various cyclodextrin constructs such as nanofiber-CD
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?