Przejdź do
C4945
Sodium cacodylate trihydrate
BioXtra, ≥98%
Synonim(y):
Cacodylic acid sodium salt trihydrate, Dimethylarsinic acid sodium salt, Dimethylarsonic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
458,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3750,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2AsO2Na · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.03
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-708-2
Beilstein/REAXYS Number:
3702348
MDL number:
458,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
pH
8.0-9.0
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.05%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
application(s)
ADME/TOX
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C[As](C)([O-])=O
InChI
1S/C2H7AsO2.Na.3H2O/c1-3(2,4)5;;;;/h1-2H3,(H,4,5);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI key
RLGWPHBPRCROJO-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium cacodylate trihydrate has been used as a buffer to fix cells for transmission electron microscopy and as a buffer to fix cells for scanning electron microscopy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
20840C0250C0125
description
BioXtra, ≥98%
description
purum p.a., ≥98.0% (T)
description
≥98%
description
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98.0% (T)
assay
≥98%
assay
≥98%
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
application(s)
ADME/TOX
application(s)
-
application(s)
ADME/TOX
application(s)
-
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium cacodylate trihydrate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
6131-99-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)