Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
96 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
pathogen testing
2720,00 zł
Nazwa produktu
TRANSIA® AG EHEC, BioControl, ELISA test for detection of E. coli O157:H7 in food and environmental samples
agency
AOAC® (OMA)
product line
TRANSIA®
form
liquid
shelf life
6‑15 mo.
packaging
pkg of 96
manufacturer/tradename
BioControl Systems 4000-01, TRANSIA®
technique(s)
ELISA: suitable
input
food(s)
application(s)
food and beverages
pathogen testing
storage temp.
2-8°C
suitability
Escherichia coli (O157:H7)
General description
Application
Features and Benefits
- Dokładne wykrywanie E. coli O157:H7 w wołowinie w ciągu zaledwie 10 godzin. Wyniki w ciągu 20 godzin dla innych produktów spożywczych. Zatwierdzony do użytku z szeroką gamą produktów spożywczych, w tym mięsem, nabiałem, drobiem, owocami, orzechami i innymi. Gotowe do użycia odczynniki i odłączane studzienki pozwalają na użycie tylko wymaganej liczby testów dla próbek, pomagając zmniejszyć ilość odpadów i utrzymać niskie koszty testów.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioControl, ELISA test for detection of E. coli O157:H7 in food and environmental samples | description BioControl, ELISA test for detection of Listeria in food and environmental samples | description BioControl, ELISA test for detection of Listeria in food and environmental samples | description BioControl, Lateral flow test for detection of E. coli O157:H7 in food and environmental samples |
| suitability Escherichia coli (O157:H7) | suitability Listeria spp. | suitability Listeria spp. | suitability enterovirulent E. coli (EEC), Escherichia coli |
| manufacturer/tradename BioControl Systems 4000-01, TRANSIA® | manufacturer/tradename TRANSIA®, BioControl Systems 67000-96, BioControl Systems 67000-504 | manufacturer/tradename BioControl Systems LI0691 | manufacturer/tradename BioControl Systems 60036-40, VIP® |
| input food(s) | input food(s) | input food(s) | input food(s) |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) lateral flow assay: suitable, microbe id | immunological: suitable |
| agency AOAC® (OMA) | agency AOAC® (PTM), AOAC® (OMA) | agency AFNOR | agency Health Canada, AOAC® (OMA) |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?