Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
96 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2720,00 zł |
504 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 11 600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
pathogen testing
2720,00 zł
Nazwa produktu
TRANSIA® AG Listeria, BioControl, ELISA test for detection of Listeria in food and environmental samples
agency
AOAC® (OMA), AOAC® (PTM)
product line
TRANSIA®
form
liquid
shelf life
6‑15 mo.
packaging
pkg of 504, pkg of 96
manufacturer/tradename
BioControl Systems 67000-504, BioControl Systems 67000-96, TRANSIA®
technique(s)
ELISA: suitable
input
food(s)
application(s)
food and beverages
pathogen testing
storage temp.
2-8°C
suitability
Listeria spp.
General description
Application
Features and Benefits
- Oszczędność pracy dzięki jednoetapowemu wzbogacaniu w bulionie Demi-Fraser dla wszystkich próbek.
- Zatwierdzony do dostarczania wyników w ciągu 48 godzin zarówno dla powierzchni środowiskowych, jak i próbek żywności.
- Odłączane studzienki pozwalają na użycie tylko takiej liczby testów, jaka jest wymagana dla próbek, co pomaga zmniejszyć ilość odpadów i utrzymać niskie koszty testów.
- Dostępne w wygodnych zestawach 96 lub 504 testów.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioControl, ELISA test for detection of Listeria in food and environmental samples | description BioControl, ELISA test for detection of Listeria in food and environmental samples | description BioControl, ELISA test for detection of Listeria in food and environmental samples | description BioControl, ELISA test for detection of E. coli O157:H7 in food and environmental samples |
| suitability Listeria spp. | suitability Listeria spp. | suitability Listeria spp. | suitability Escherichia coli (O157:H7) |
| manufacturer/tradename TRANSIA®, BioControl Systems 67000-96, BioControl Systems 67000-504 | manufacturer/tradename BioControl Systems LI0691 | manufacturer/tradename BioControl Systems LI0685 | manufacturer/tradename BioControl Systems 4000-01, TRANSIA® |
| input food(s) | input food(s) | input food(s) | input food(s) |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| agency AOAC® (PTM), AOAC® (OMA) | agency AFNOR | agency AFNOR | agency AOAC® (OMA) |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?