Przejdź do
45346
Epoxy embedding medium, hardener DDSA
suitable for microscopy
Synonim(y):
Dodecenylsuccinic anhydride, DDSA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
451,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H26O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.38
MDL number:
UNSPSC Code:
41115710
PubChem Substance ID:
EC Number:
247-781-6
NACRES:
MA.02
451,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
density
1.00 g/mL at 20 °C
suitability
suitable for microscopy
application(s)
agriculture
environmental
SMILES string
CCCCCCCCC\C=C\CC1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C16H26O3/c1-10(2)6-11(3)7-12(4)8-13(5)14-9-15(17)19-16(14)18/h8,10-12,14H,6-7,9H2,1-5H3/b13-8+
InChI key
WBRBLKRDTHYRRV-MDWZMJQESA-N
General description
additional information see 45359 Epoxy Embedding Medium kit
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
453594534745345
description
suitable for microscopy
description
embedding resin for electron microscopy
description
≥95.0%
description
suitable for microscopy
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.00 g/mL at 20 °C
density
1.9 g/cm3
density
1.232 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
-
suitability
suitable for (use as an embedding medium), suitable for microscopy
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)