Przejdź do
71038BC
Assurance® GDS Cronobacter Tq II Kit
suitable for PCR testing in Food and Beverages applications
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 test
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6030,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106302
NACRES:
NA.85
Agency:
according to AOAC® (PTM), according to MicroVal
Suitability:
Cronobacter spp. (spp.)
Manufacturer/tradename:
BioControl Systems
Application(s):
food and beverages
pathogen testing
Technique(s):
PCR: suitable
Storage temp.:
2-8°C
6030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
GDS Cronobacter Tq II, BioControl Systems, for use with GDS Rotor-Gene®
Quality Segment
agency
according to AOAC® (PTM), according to MicroVal
product line
Assurance GDS®
shelf life
6‑12 mo.
manufacturer/tradename
BioControl Systems
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene®
storage temp.
2-8°C
suitability
Cronobacter spp. (spp.)
General description
Assurance® GDS to zaawansowany genetyczny system wykrywania patogenów żywności. GDS Cronobacter Tq II to zautomatyzowany system amplifikacji kwasów nukleinowych do wykrywania bakterii Cronobacter spp. Opatentowana procedura przygotowania próbki oparta na PickPen® IMS szybko i skutecznie wychwytuje bakterie Cronobacter spp. oddzielając patogen od hamujących materiałów tła, zapewniając prawidłowe reakcje PCR dla wszystkich rodzajów próbek, w tym trudnych próbek żywności i próbek środowiskowych. Technologia Assurance® GDS PCR zapewnia dwa dodatkowe poziomy specyficzności dzięki zastosowaniu zarówno wysoce specyficznych starterów, jak i sond, aby zapewnić dokładne wykrywanie Cronobacter spp.
Application
Assurance® GDS Cronobacter Tq II jest przeznaczony do wykrywania Cronobacter spp. w preparatach odżywczych dla niemowląt, składnikach i próbkach środowiskowych.
PCR, separacja immunomagnetyczna (IMS)
Features and Benefits
  • Prosta, 1-etapowa procedura wzbogacania sproszkowanej mieszanki dla niemowląt, składników i próbek środowiskowych
  • Wyniki są dostępne w ciągu 22-26 godzin, w tym wzbogacanie, przygotowanie próbki i analiza.
Legal Information
AOAC is a registered trademark of AOAC International
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Assurance GDS is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Rotor-Gene is a registered trademark of Qiagen GmbH
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
71038ATMBC71007BC71008BC
description
BioControl Systems, for use with GDS Rotor-Gene®
description
BioControl Systems, for use with GDS Rotor-Gene®
description
BioControl, Molecular based PCR test for the detection of E. coli O157:H7 in food and environmental samples
description
-
suitability
Cronobacter spp. (spp.)
suitability
Cronobacter spp.
suitability
Escherichia coli (O157:H7)
suitability
Salmonella spp.
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems 71007-100
manufacturer/tradename
BioControl Systems 71008-100
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene®
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene®
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene, BioControl GDS
compatibility
BioControl GDS, for use with GDS Rotor-Gene
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
ED ENV 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)