Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
180 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 587,00 zł |
Informacje o tej pozycji
587,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
ampicillin
quality
anhydrous
manufacturer/tradename
EDQM
mp
208 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C16H19N3O4S/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)/t9-,10-,11+,14-/m1/s1
InChI key
AVKUERGKIZMTKX-NJBDSQKTSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Mode of Resistance: Administration with β-lactamase cleaves the β-lactam ring of Ampicillin and inactivates it.
Antimicrobial Spectrum: Effective against both Gram-positive (similar to benzylpenicillin) and Gram-negative bacteria (similar to tetracyclines and chloramphenicol.
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description anhydrous, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description - | description anhydrous, 96.0-102.0% (anhydrous basis) |
| manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard | grade - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) clinical testing | application(s) - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| quality anhydrous | quality - | quality - | quality - |
| API family ampicillin | API family ampicillin | API family - | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ampicillin
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?