Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
API family
chlorprothixene
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CN(C)CC\C=C1\c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C18H18ClNS.ClH/c1-20(2)11-5-7-14-15-6-3-4-8-17(15)21-18-10-9-13(19)12-16(14)18;/h3-4,6-10,12H,5,11H2,1-2H3;1H/b14-7-;
InChI key
YWKRLOSRDGPEJR-KIUKIJHYSA-N
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814), HTR2A(3356), HTR2C(3358)
General description
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format - | format neat |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| Gene Information human ... DRD2(1813), DRD3(1814), HTR2A(3356), HTR2C(3358) | Gene Information - | Gene Information human ... DRD2(1813), HTR2A(3356) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorprothixene hydrochloride
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?