Przejdź do
F2668
Phosphoglucose Isomerase from baker′s yeast (S. cerevisiae)
for use with Fructose Assay Kit FA-20
Synonim(y):
D-Glucose-6-phosphate ketol-isomerase, PGI, Phosphosaccharomutase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.4 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
408,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12164500
NACRES:
NA.84
EC Number:
232-603-1
MDL number:
Numer WE:
408,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
analyte chemical class(es)
sugars (fructose)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
cannabis testing
food and beverages
general analytical
storage temp.
2-8°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P5381T2507I9274
description
for use with Fructose Assay Kit FA-20
description
Type III, ammonium sulfate suspension, ≥400 units/mg protein (biuret)
description
Type I, ammonium sulfate suspension, ~10,000 units/mg protein
description
200-300 units/mg solid
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
cannabis testing
food and beverages
general analytical
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
cannabis testing
food and beverages
general analytical
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
analyte chemical class(es)
sugars (fructose)
analyte chemical class(es)
-
analyte chemical class(es)
-
analyte chemical class(es)
-
microbialanalysis
microbialanalysis
-
-
microbialanalysis
microbialanalysis
Still not finding the right product?
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)