Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2340,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2340,00 zł
type
Type I
Quality Segment
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
~10,000 units/mg protein
mol wt
53 kDa by equilibrium centrifugation
foreign activity
pyruvate kinase, lactic dehydrogenase, 3-phosphoglyceric phosphokinase, phosphoglucose isomerase, α-glycerophosphate dehydrogenase, aldolase, and glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase <0.01%
storage temp.
2-8°C
Application
Physical form
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Type I, ammonium sulfate suspension, ~10,000 units/mg protein | description Type III, ammonium sulfate suspension, ≥400 units/mg protein (biuret) | description for use with Fructose Assay Kit FA-20 | description ammonium sulfate suspension, ≥500 units/mg protein |
| specific activity ~10,000 units/mg protein | specific activity ≥400 units/mg protein (biuret) | specific activity - | specific activity ≥500 units/mg protein |
| form ammonium sulfate suspension | form ammonium sulfate suspension | form - | form ammonium sulfate suspension |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mol wt 53 kDa by equilibrium centrifugation | mol wt tetramer 119,500 Da±600 | mol wt - | mol wt - |
| foreign activity pyruvate kinase, lactic dehydrogenase, 3-phosphoglyceric phosphokinase, phosphoglucose isomerase, α-glycerophosphate dehydrogenase, aldolase, and glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase <0.01% | foreign activity - | foreign activity - | foreign activity Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.1% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?