Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 439,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1810,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
439,00 zł
description
non-ionic
assay
≥99% (TLC)
form
powder
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
impurities
10.0-22.0% Dioxane
color
white to off-white
mp
120 -122 °C ((248 - 252 °F ))
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)S[C@@H]1OC(CO)[C@H](O)C(O)[C@H]1O
InChI
1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
InChI key
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Application
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% (TLC) | description ReadyMade IPTG solution for Blue-white screening | description Inducer of β-D-galactosidase. Used in the stimulation of β-galactosidase in cellular systems in which dioxane would disrupt normal cell function. Contains no animal-derived products. | description Convenient, ready-to-use solution |
| assay ≥99% (TLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) molecular cloning: suitable | technique(s) - | technique(s) molecular cloning: suitable |
| Quality Level 200, 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility methanol: soluble, water: 100 mg/mL | solubility - |
| form powder | form liquid | form solid | form solution |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside
Słowo ostrzegawcze
WarningDanger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2
supp_hazards
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
123-91-1
123-91-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?