Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 386,00 zł |
Informacje o tej pozycji
386,00 zł
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
non-ionic
form
liquid
mol wt
238.3
technique(s)
molecular cloning: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
InChI key
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
General description
Application
- used as an inducer for the expression of single domain antibodies(sdAbs) in E coli and bioactive peptides
- used in its half-life and decay studies
- suitable for induction of recombinant protein expression in systems controlled by the lac repressor
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ReadyMade IPTG solution for Blue-white screening | description Convenient, ready-to-use solution | description ≥99% (TLC), ≤0.1% Dioxane | description ≥99% (TLC) |
| form liquid | form solution | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300, 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mol wt 238.3 | mol wt 238.30 g/mol | mol wt - | mol wt - |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - |
| description non-ionic | description - | description non-ionic | description non-ionic |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?