This Polyoxyethylene (10) cetyl ether product is the pure form and not a dilute solution. The material is a waxy solid at room temperature. A quantitative purity is not reported on this surfactant.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 246,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 873,00 zł |
Informacje o tej pozycji
246,00 zł
description
non-ionic
Quality Segment
form
solid
mol wt
average Mn ~683
greener alternative product characteristics
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
impurities
≤3% water
mp
32-34 °C (lit.)
acid number
≤1.0 mg KOH/g
hydroxyl value
75‑90 mg KOH/g
density
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
12.9
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C56H114O21/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-58-19-21-60-23-25-62-27-29-64-31-33-66-35-37-68-39-41-70-43-45-72-47-49-74-51-53-76-55-56-77-54-52-75-50-48-73-46-44-71-42-40-69-38-36-67-34-32-65-30-28-63-26-24-61-22-20-59-18-16-57/h57H,2-56H2,1H3
InChI key
NLMKTBGFQGKQEV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Features and Benefits
- 100 % Renewable
- 100 % Bio-based
- Certified to the USDA BioPreferred Program
- Lower carbon footprint than petrochemical-based versions
- High-purity chemical suitable for a wide variety of research applications
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description average Mn ~330 | description average Mn ~683 | description average Mn ~1124 |
| form solid | form solid | form - | form solid |
| description non-ionic | description - | description - | description non-ionic |
| mp 32-34 °C (lit.) | mp - | mp 32-34 °C (lit.) | mp ~38 °C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| HLB 12.9 | HLB 5 | HLB 12 | HLB 16 |
| density 0.977 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.978 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.977 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
302.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
150 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the concentration or assay of the material?