Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 365,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 797,00 zł |
Informacje o tej pozycji
365,00 zł
description
non-ionic
Quality Segment
form
semisolid (may be liquid)
mol wt
average Mn ~362
sustainability
Sustainability features
impurities
≤1.0% water
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
mp
48 °C
acid number
≤2.0 mg KOH/g
hydroxyl value
144‑165 mg KOH/g
solubility
water: insoluble
density
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
9.7
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C20H42O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-22-15-17-24-19-20-25-18-16-23-14-12-21/h21H,2-20H2,1H3
InChI key
WPMWEFXCIYCJSA-UHFFFAOYSA-N
General description
Features and Benefits
- 100 % Renewable
- 100 % Bio-based
- Certified to the USDA BioPreferred Program
- Lower carbon footprint than petrochemical-based versions
- High-purity chemical suitable for a wide variety of research applications
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description average Mn ~362 | description average Mn ~362 | description - | description suitable for Stein-Moore chromatography |
| form semisolid (may be liquid) | form solid or liquid | form solid | form solid |
| mp 48 °C | mp 48 °C | mp 33 °C | mp - |
| HLB 9.7 | HLB 9 | HLB 16.9 | HLB - |
| impurities ≤1.0% water | impurities ≤1% Water | impurities ≤3.0% water | impurities - |
| mol wt average Mn ~362 | mol wt average Mn ~362 | mol wt - | mol wt micellar avg mol wt 48,000, estimated mol wt 1198 |
| description non-ionic | description non-ionic | description non-ionic | description non-ionic |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?