Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 308,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 714,00 zł |
Informacje o tej pozycji
308,00 zł
description
non-ionic
Quality Segment
form
semisolid
mol wt
~709 g/mol
sustainability
Sustainability features
impurities
≤3.0% water
mp
25 °F
acid number
≤1.0 mg KOH/g
hydroxyl value
75‑95 mg KOH/g
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
density
1 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
12.4
SMILES string
O(CCO)CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h9-10,21H,2-8,11-20H2,1H3/b10-9-
InChI key
KWVPFECTOKLOBL-KTKRTIGZSA-N
General description
Application
Features and Benefits
- 100 % Renewable
- 100 % Bio-based
- Certified to the USDA BioPreferred Program
- Lower carbon footprint than petrochemical-based versions
- High-purity chemical suitable for a wide variety of research applications
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description average Mn ~1,150 | description - | description average Mn ~1,150 |
| form semisolid | form solid | form - | form - |
| impurities ≤3.0% water | impurities - | impurities - | impurities - |
| description non-ionic | description non-ionic | description non-ionic | description non-ionic |
| mp 25 °F | mp 25-30 °C (lit.) | mp - | mp 25-30 °C (lit.) |
| HLB 12.4 | HLB 15.5 | HLB 12.4 | HLB - |
| mol wt ~709 g/mol | mol wt average Mn ~1,150 | mol wt 709.00 g/mol | mol wt average Mn ~1,150 |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
>464.0 °F - Equilibrium method
Temperatura zapłonu (°C)
> 240 °C - Equilibrium method
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?