Przejdź do
STS0214
ECO BRIJ® O20
average Mn ~1,150
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
BRIJ® O20, Polyoxyethylene (20) oleyl ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2210,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 830,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C18H35(OCH2CH2)nOH, n~20
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1149.53
UNSPSC Code:
12165104
NACRES:
NA.28
MDL number:
eCl@ss:
32150313
2210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
non-ionic
Quality Segment
form
solid
mol wt
average Mn ~1,150
sustainability
Sustainability features
mp
25-30 °C (lit.)
hydroxyl value
50‑65 mg KOH/g
solubility
water: soluble 1 g/L at 20 °C
density
0.901 g/cm3 at 20 °C
HLB
15.5
greener alternative category
SMILES string
O(CCO)CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h9-10,21H,2-8,11-20H2,1H3/b10-9-
InChI key
KWVPFECTOKLOBL-KTKRTIGZSA-N
General description
ECO Brij® O20, znany również jako eter polioksyetylenowy alkoholu oleilowego, to biopochodny niejonowy środek powierzchniowo czynny o wysokim HLB, wytwarzany z naturalnie występującego prostołańcuchowego alkoholu oleilowego. Ten detergent, pochodzący ze źródeł naturalnych, zapewnia różne korzyści funkcjonalne, takie jak detergencja, emulgowanie i zwilżanie, dzięki czemu nadaje się do szeregu zastosowań w badaniach biochemicznych i biologicznych.
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. Ten produkt jest biopochodnym środkiem powierzchniowo czynnym i jest zgodny z 7. zasadą Zielonej Chemii "Wykorzystanie odnawialnych surowców" i 10. zasadą "Projektowanie pod kątem degradacji".
Features and Benefits
  • 100 % Odnawialne
  • 100% na bazie biologicznej
  • Certyfikat zgodności z programem USDA BioPreferred
  • Niższy ślad węglowy niż w przypadku wersji petrochemicznych
  • Substancja chemiczna o wysokiej czystości odpowiednia do szerokiej gamy zastosowań badawczych
Other Notes
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Legal Information
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
ECO BRIJ is a registered trademark of Croda Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
STS0213436240P6136
description
average Mn ~1,150
description
-
description
average Mn ~1,150
description
-
form
solid
form
semisolid
form
-
form
-
solubility
water: soluble 1 g/L at 20 °C
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
density
0.901 g/cm3 at 20 °C
density
1 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1 g/mL at 25 °C (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
mp
25-30 °C (lit.)
mp
25 °F
mp
25-30 °C (lit.)
mp
-
HLB
15.5
HLB
12.4
HLB
15
HLB
12.4
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
>464.0 °F - Equilibrium method
Temperatura zapłonu (°C)
> 240 °C - Equilibrium method
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)