Przejdź do
X100PC
Triton™ X-100
peroxide- and carbonyl-free
Synonim(y):
t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
793,00 zł
10 x 5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4540,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2315025
eCl@ss:
39020601
793,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
non-ionic
Quality Segment
form
liquid
mol wt
micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625
packaging
ampule of 5, 5x5, 10x5 mL
aggregation number
100-155
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
transition temp
cloud point 65 °C, pour point ~7 °C
solubility
water: soluble
HLB
13.5
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
General description
Triton™ X-100 is a common non-ionic surfactant and emulsifier which is often used in biochemical applications to solubilize proteins. It is considered a comparatively mild detergent, non-denaturing, and is reported in numerous references as a routinely added reagent. It is utilized for lysing cells to extract protein and cellular organelles. It can also permeabilize the living cell membrane for transfection.
Application
0·3% Triton™ X-100 in TBS has been used for permeabilization of retinas before immunostaining. 0.5% Triton X-100 has been used for astrocyte cell lysis.
Biochem/physiol Actions
Widely used non-ionic surfactant for recovery of membrane components under mild non-denaturing conditions.
Packaging
Packaged in ampules under Argon.
Legal Information
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
X100T8787T9284
description
peroxide- and carbonyl-free
description
laboratory grade
description
Molecular Biology
description
BioXtra
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
aggregation number
100-155
aggregation number
100-155
aggregation number
100-155
aggregation number
100-155
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
HLB
13.5
HLB
13.5
HLB
13.5
HLB
13.5
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
description
non-ionic
description
non-ionic
description
-
description
non-ionic
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triton™ X-100
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
483.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
251 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-93-1
CAS No.
9002-93-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?