Wybierz wielkość
175,00 zł
470,00 zł
175,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
klasa czystości
ACS reagent
Próba
≥98%
Formularz
powder, crystals or chunks
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zanieczyszczenia
≤0.01% insol. dil. HCl
≤2.0% barium carbonate
pH
12.5 (20 °C, 50 g/L)
mp
78 °C (lit.)
ślady anionów
S2-: ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.001%
ślady kationów
Ca: ≤0.05%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.01%
Sr: ≤0.8%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O[Ba]O
InChI
1S/Ba.10H2O/h;10*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
Klucz InChI
ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
1 of 4
Ta pozycja | 935727 | 1.01737 | B2507 |
|---|---|---|---|
| form powder, crystals or chunks | form crystals, granules or powder | form solid | form powder |
| assay ≥98% | assay ≥99.9% trace metals basis | assay ≥98.0% (acidimetric) | assay ≥98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| grade ACS reagent | grade - | grade ACS reagent | grade - |
| cation traces Ca: ≤0.05%, K: ≤0.01%, Sr: ≤0.8%, Fe: ≤0.001%, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP), Na: ≤0.01% | cation traces - | cation traces Ca: ≤0.002%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.01%, Na: ≤0.01%, Pb: ≤0.001%, Sr: ≤0.5%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005% | cation traces - |
| impurities ≤0.01% insol. dil. HCl, ≤2.0% barium carbonate | impurities - | impurities ≤0.005% Substances insoluble in dilute hydrochloric acid | impurities - |
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?