Wybierz wielkość
242,00 zł
535,00 zł
819,00 zł
2480,00 zł
242,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
klasa czystości
ACS reagent
anhydrous
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 428 °C)
linia produktu
Redi-Dri™
Próba
≥97%
Formularz
powder, crystals or granules
jakość
free-flowing
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: zinc
zanieczyszczenia
Oxychloride, passes test
≤0.005% insolubles
pH
5 (20 °C, 100 g/L)
mp
293 °C (lit.)
ślady anionów
nitrate (NO3-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
ślady kationów
Ca: ≤0.06%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.02%
Mg: ≤0.01%
NH4+: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.005%
ciąg SMILES
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
1 of 4
Ta pozycja | 208086 | 793523 | 450111 |
|---|---|---|---|
| form powder, crystals or granules | form powder, crystals or chunks | form powder or crystals | form amorphous |
| assay ≥97% | assay ≥98% | assay ≥98% | assay 99.99% trace metals basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade ACS reagent, anhydrous | grade reagent grade | grade anhydrous, reagent grade | grade - |
| cation traces Ca: ≤0.06%, K: ≤0.02%, NH4+: ≤0.005%, Pb: ≤0.005%, Fe: ≤0.001%, Na: ≤0.05%, Mg: ≤0.01% | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
| anion traces nitrate (NO3-): ≤0.003%, sulfate (SO42-): ≤0.01% | anion traces - | anion traces - | anion traces - |
Opis ogólny
Zastosowanie
- A catalyst to synthesize 5-substituted 1H-tetrazoles by [3 + 2] cycloaddition reaction of organic nitriles with sodium azide.
- A reagent to promote the hydrolysis of NaBH4 for the generation of hydrogen.
- A reagent for the activation of carbon materials.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.