Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 395,00 zł |
2.5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
395,00 zł
grade
purum p.a.
Quality Segment
assay
≥97.0% (NT)
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[K+].CC(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C2H5O5P.K.Li/c1-2(3)7-8(4,5)6;;/h1H3,(H2,4,5,6);;/q;2*+1/p-2
InChI key
RLQMPLKXFIXRCV-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description purum p.a., ≥97.0% (NT) | description high-energy phosphate donor | description 99.9% trace metals basis | description reagent grade |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| assay ≥97.0% (NT) | assay ≥85% (elemental analysis) | assay 99.9% trace metals basis | assay - |
| solubility water: 25 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 25 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade purum p.a. | grade - | grade - | grade reagent grade |
| mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp 283-285 °C (lit.) | mp 53-56 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium potassium acetyl phosphate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?