Przejdź do
10113
Amyloglucosidase from Aspergillus niger
powder, white, ~120 U/mg
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
1,4-α-D-Glucan glucohydrolase, Exo-1,4-α-glucosidase, Glucoamylase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3960,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-877-2
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
~120 U/mg
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
specific activity
~120 U/mg
mol wt
Mr ~97000
sustainability
Sustainability features
color
white
foreign activity
protease ≤0.1%
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency and waste prevention when used in starch hydrolysis research. For more information see the article in biofiles.
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 μmol glucose per minute at pH 4.8 and 60 °C (starch, Cat. No. 85642, as substrate).
Synthesis of hetero-oligosaccharides by glucoamylase in reverse.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A742010115A1602
description
powder, white, ~120 U/mg
description
lyophilized powder, 30-60 units/mg protein (biuret), ≤0.02% glucose
description
lyophilized, powder, ~70 U/mg
description
ammonium sulfate suspension, ≥40 units/mg protein
specific activity
~120 U/mg
specific activity
30-60 units/mg protein (biuret)
specific activity
~70 U/mg
specific activity
≥40 units/mg protein
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
ammonium sulfate suspension
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
Mr ~97000
mol wt
-
mol wt
Mr ~97,000
mol wt
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)