Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
EX-CELL® Advanced, CHO Fed-batch Medium
Quality Segment
biological source
non-animal source
product line
EX-CELL®
form
dry powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
application(s)
cell culture
pharma/biopharma processes
compatibility
for use with CHOZN® GS-/- and CHO suspension cell lines.
components
L-glutamine: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- This newest platform from SAFC has been specifically developed to support growth and productivity across a diverse set of Chinese Hamster Ovary (CHO) cells in fed-batch cultures while still allowing for flexibility in the adjustment of protein quality attributes.
- This contemporary fed-batch platform was developed using a strategy of Multivariate Analysis to establish correlations in which the formulation components influence critical process and product attributes such as titer, fold expansion, receptor expression, and glycosylation.
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description CHO Fed-batch Medium | description CHO Feed 1 (with glucose). Use 64.10 g/L. See information sheet, 24367C @ www.sigmaaldrich.com for hydration instructions | description CHO Feed 1 (without glucose). Use 34.10 g/L. See information sheet, 24368C @ www.sigmaaldrich.com for hydration instructions | description Sterility: sterile-filtered,Impurities: endotoxin, tested,Form: liquid |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) |
| form dry powder | form dry powder | form dry powder | form liquid |
| components L-glutamine: no | components glucose: yes | components glucose: no | components L-glutamine: no |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| product line EX-CELL® | product line EX-CELL® | product line EX-CELL® | product line EX-CELL® |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under EX-CELL® Advanced
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10108-64-2
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Jak znaleźć numer produktu
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia