Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 954,00 zł |
10 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7780,00 zł |
50 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 33 760,00 zł |
Informacje o tej pozycji
954,00 zł
Nazwa produktu
EX-CELL® Advanced, CHO Feed 1 (with glucose). Use 64.10 g/L. See information sheet, 24367C @ www.sigmaaldrich.com for hydration instructions
Quality Segment
biological source
non-animal source
product line
EX-CELL®
form
dry powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
compatibility
for use with CHO, and CHOZN® GS suspension cell lines
components
glucose: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- EX-CELL®Advanced CHOFeed 1 (with glucose) platform from SAFC has been specifically developed to supportgrowth and productivity across a diverse set of Chinese Hamster Ovary (CHO)cells in fed-batch cultures while still allowing for flexibility in theadjustment of protein quality attributes.
- This contemporary fed-batch platform was developedusing a strategy of Multivariate Analysis to establish correlations in whichthe formulation components influence critical process and product attributessuch as titer, fold expansion, receptor expression, and glycosylation.
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description CHO Feed 1 (with glucose). Use 64.10 g/L. See information sheet, 24367C @ www.sigmaaldrich.com for hydration instructions | description CHO Feed 1 (without glucose). Use 34.10 g/L. See information sheet, 24368C @ www.sigmaaldrich.com for hydration instructions | description Chemically Defined Medium for Long-Term CHO Cell Culture, without L-Glutamine | description CHO Fed-batch Medium. |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) |
| form dry powder | form dry powder | form dry powder | form dry powder |
| product line EX-CELL® | product line EX-CELL® | product line EX-CELL® | product line EX-CELL® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10101-97-0
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Jak znaleźć numer produktu
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia