Przejdź do
30312
Nα-Methyl-L-lysine monohydrochloride
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
(S)-6-Amino-2-(methylamino)hexanoic acid hydrochloride, N-Me-Lys-OH · HCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H16N2O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.68
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6118109
eCl@ss:
32150312
5220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
optical activity
[α]/D 27.5±1.5°, c = 0.1 in 1 M HCl
SMILES string
Cl.CN[C@@H](CCCCN)C(O)=O
InChI
1S/C7H16N2O2.ClH/c1-9-6(7(10)11)4-2-3-5-8;/h6,9H,2-5,8H2,1H3,(H,10,11);1H/t6-;/m0./s1
InChI key
LWUKQYOOMILVOV-RGMNGODLSA-N
Biochem/physiol Actions
Nα-Methyl-L-lysine was shown to inhibit the growth and sporulation of Penicillium chrysogenum.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
629291872619773
description
≥98.0% (TLC)
description
BioUltra, ≥99.5% (AT)
description
≥98% (TLC)
description
≥96% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥99.5% (AT)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥96% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
optical activity
[α]/D 27.5±1.5°, c = 0.1 in 1 M HCl
optical activity
[α]20/D +20.5±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
optical activity
[α]/D +27.0±1.0°, c = 1 in 1 M HCl
optical activity
[α]/D +11.5±1.0°, c = 1 in H2O
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)