Przejdź do
19773
Nε,Nε-Dimethyl-L-lysine monohydrochloride
≥96% (TLC)
Synonim(y):
(S)-2-Amino-6-(dimethylamino)hexanoic acid hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H18N2O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.70
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5992298
890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Nε,Nε-Dimethyl-L-lysine monohydrochloride, ≥96% (TLC)
Quality Segment
assay
≥96% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +11.5±1.0°, c = 1 in H2O
color
white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CN(C)CCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C8H18N2O2.ClH/c1-10(2)6-4-3-5-7(9)8(11)12;/h7H,3-6,9H2,1-2H3,(H,11,12);1H/t7-;/m0./s1
InChI key
CRNNIVHOUZQLSF-FJXQXJEOSA-N
Biochem/physiol Actions
Metabolite found in various sources, like human urine, Salmonella typhimurium flagella,and amoeba actin.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
046851872630312
description
≥96% (TLC)
description
≥98.0% (TLC)
description
≥98% (TLC)
description
≥98.0% (TLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
-
assay
≥96% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
optical activity
[α]/D +11.5±1.0°, c = 1 in H2O
optical activity
[α]/D 20.5±1.5°, c = 0.1 in 1 M HCl
optical activity
[α]/D +27.0±1.0°, c = 1 in 1 M HCl
optical activity
[α]/D 27.5±1.5°, c = 0.1 in 1 M HCl
color
white
color
-
color
-
color
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)