Przejdź do
30960
Deoxycholic acid
≥99.0% (T)
Synonim(y):
3α,12α-Dihydroxy-5β-cholanic acid, 7-Deoxycholic acid, Desoxycholic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
266,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
746,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H40O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
392.57
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-478-5
Beilstein/REAXYS Number:
3219882
MDL number:
266,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
ox bile
Quality Segment
description
anionic
assay
≥99.0% (T)
form
powder
optical activity
[α]20/D +54±1°, c = 1% in ethanol
mol wt
392.57 g/mol
impurities
≤1% cholic acid (TLC)
mp
170-175 °C, 171-174 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-/m1/s1
InChI key
KXGVEGMKQFWNSR-LLQZFEROSA-N
Gene Information
human ... ATIC(471)
General description
Deoxycholic acid is an amphiphilic molecule and an important constituent of bile acid. It contains hydroxyl groups substituted at the 3α and 12α positions and a carboxyl group towards the end of the branched-chain. These moieties contribute to the hydrophilic nature of the molecule and the hydrophobic cyclopentanophenanthrene forms its center.
Application
Deoxycholic acid has been used as:
  • a hyphal-inhibitory compound in an ex vivo assay to study the hyphal morphogenesis of Candida albicans in the gastrointestinal tract
  • an internal standard to estimate the toxin concentration in the cell pellet
  • a bile acid (BA) standard to quantitatively measure BA in various samples from treated mice by ultra-performance liquid chromatography triple quadrupole mass spectrometry
Biochem/physiol Actions
Deoxycholic acid, due to its amphiphilicity, significantly helps to solubilize, emulsify, and absorb fat, vitamins, and cholesterol in the body. High levels of intestinal deoxycholic acid might cause colorectal cancer by inducing oxidative stress and leading to DNA damage. It acts as an oncogene and pro-tumor factor.
Other Notes
For the solubilization of the β-adrenergic receptor
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D2510700197P1171273
description
≥99.0% (T)
description
≥98% (HPLC)
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥99.0% (T)
assay
≥98% (HPLC)
assay
99% (TLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
biological source
ox bile
biological source
bovine bile (ex gall bladder)
biological source
-
biological source
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
mp
170-175 °C, 171-174 °C (lit.)
mp
171-174 °C (lit.)
mp
-
mp
171-174 °C (lit.)
impurities
≤1% cholic acid (TLC)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Deoxycholic acid
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?