Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
biological source
bovine bile (ex gall bladder)
Quality Segment
description
anionic
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mol wt
392.57 g/mol
mp
171-174 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-/m1/s1
InChI key
KXGVEGMKQFWNSR-LLQZFEROSA-N
Gene Information
human ... ATIC(471)
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥99.0% (T) | description Avanti Research™ - A Croda Brand | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99.0% (T) | assay 99% (TLC) | assay - |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| description anionic | description anionic | description - | description - |
| mol wt 392.57 g/mol | mol wt 392.57 g/mol | mol wt - | mol wt - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Deoxycholic acid
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?