Aqueous mounting media are typically used to mount slides stained with Oil Red O. DPX would not be an appropriate mounting medium for mounting slides stained with Oil Red O.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 296,00 zł |
Informacje o tej pozycji
296,00 zł
biological source
synthetic
Quality Segment
form
viscous liquid
color
yellow
refractive index
n20/D 1.521 (lit.)
density
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Neutral mounting medium | description - | description - | description 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.521 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index n20/D 1.521 (lit.) |
| form viscous liquid | form - | form solution | form liquid |
| biological source synthetic | biological source - | biological source - | biological source - |
| color yellow | color - | color colorless | color - |
| density 0.904 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density 1.112 g/mL at 25 °C (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
77.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
25 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
¿se puede usar el DPX neutral mounting medium para tinciones de tejidos hechas con Oil Red?