Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 nmol | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4060,00 zł
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥80% (HPLC)
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
technique(s)
protein detection: suitable
λ
in methanol
UV absorption
λ: 640-646 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
detection method
fluorometric
storage temp.
−20°C
General description
Application
Features and Benefits
- StrongAbsorption.
- HighFluorescence quantum yield.
- HighPhotostability.
- MinimalTriplet formation.
- GoodSolubility.
- Excellent Ozone Resistance.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥80% (HPLC) | description suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE) | description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC) | description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90.0% (HPLC) |
| manufacturer/tradename ATTO-TEC GmbH | manufacturer/tradename ATTO-TEC GmbH | manufacturer/tradename ATTO-TEC GmbH | manufacturer/tradename ATTO-TEC GmbH |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| UV absorption λ: 640-646 nm Amax | UV absorption - | UV absorption λ: 382-388 nm Amax | UV absorption λ: 640.0-646.0 nm Amax |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| technique(s) protein detection: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥80% (HPLC) | assay ≥90% (HPCE) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?