Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 221,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 881,00 zł |
Informacje o tej pozycji
221,00 zł
description
anionic
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
rod
mol wt
average mol wt 18,000
sustainability
Sustainability features
aggregation number
62
loss
≤5% loss on drying
CMC
7-10 (lit.)
mp
204 - 207 °C (399 - 405 °F), 204-207 °C (lit.)
transition temp
cloud point >100 °C(lit.)
solubility
H2O: soluble 0.29 gm in 10ml, clear, colorless, H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless, 130 g/L at 20 °C (68 °F)
anion traces
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
cation traces
Ca: ≤25 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Mg: ≤20 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
HLB
40(lit.)
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
- as a negatively charged surfactant to study its effects on filtration flux and membrane fouling during the microfiltration of the surfactant-stabilized oil emulsion
- as a component of plant extraction buffer, and transferring buffer for western blot
- as a component of 5× Laemmli sample buffer (5× LB) and 10× SDS running buffer for sodium dodecyl-sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) and immunoblot
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Tested to confirm low levels of heavy metal contamination, ensuring suitability for various applications
- Tested for trace levels of Anions and Cations
- High-purity product ideal for biochemical research purposes
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.0% (GC), dust-free pellets | description ≥90% ((Assay)) | description OmniPur® | description Molecular Biology Grade |
| form rod | form (Rods) | form powder | form solid |
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥90% ((Assay)) | assay - | assay ≥99% |
| aggregation number 62 | aggregation number - | aggregation number - | aggregation number - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| CMC 7-10 (lit.) | CMC - | CMC - | CMC - |
| HLB 40(lit.) | HLB 40 | HLB - | HLB - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium dodecyl sulfate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
338.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
170 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?