Przejdź do
86186
Sulforhodamine B acid chloride
suitable for fluorescence, technical
Synonim(y):
Lissamine™ rhodamine B sulfonylchloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H29ClN2O6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
577.11
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
263-735-8
Beilstein/REAXYS Number:
7734927
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
1720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
Quality Segment
form
powder
fluorescence
λex 560 nm; λem 580 nm in chloroform, λex 560 nm; λem ~580 nm in chloroform
suitability
suitable for fluorescence
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCN(CC)c1ccc2c(OC3=C\C(C=CC3=C2c4ccc(cc4S([O-])(=O)=O)S(Cl)(=O)=O)=[N+](/CC)CC)c1
InChI
1S/C27H29ClN2O6S2/c1-5-29(6-2)18-9-12-21-24(15-18)36-25-16-19(30(7-3)8-4)10-13-22(25)27(21)23-14-11-20(37(28,31)32)17-26(23)38(33,34)35/h9-17H,5-8H2,1-4H3
InChI key
YERWMQJEYUIJBO-UHFFFAOYSA-N
General description
Sulforhodamine B is a fluorescent dye.
Application
Sulforhodamine B acid chloride has been used to synthesize rhodamine-labeled polycation (PLL-ROD). It has also been used in fluorescent protein tracer preparation.
Fluorescent protein label forming stable conjugates
Biochem/physiol Actions
The sulforhodamine B (SRB) assay is useful in determining the density of cells.
Legal Information
Lissamine is a trademark of PerkinElmer Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
230162S9012S1402
description
suitable for fluorescence, technical
description
Dye content 75 %
description
Technical grade
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
grade
technical
grade
-
grade
-
grade
-
fluorescence
λex 560 nm; λem 580 nm in chloroform, λex 560 nm; λem ~580 nm in chloroform
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
λex 565 nm; λem 586 nm in H2O
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)