Likely temperature needs to be optimized. It is suggested to try a range of temperatures (37, 40, 43) and to adjust stringency conditions if the background is too high.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 504,00 zł |
125 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 977,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6930,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161700
504,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Sigma′s PerfectHyb Plus is a ready-to-use hybridization buffer for Northern and Southern blot protocols. Use of PerfectHyb Plus can decrease hybridization time to as little as two hours.
Application
Suitable for use in hybridization buffers used in Northern blot, Southern blot, colony/plaque blots, and dot blots.
Features and Benefits
- Fast and easy-to-use
- Up to 20x more sensitive than conventional buffers
- Doesn′t require blocking steps
- Compatible with neutral and positively-charged membranes
- Compatible with chemiluminescent, colorimetric , and DIG detection assays
- Compatible with radioactive and non-radioactive probes
- Compatible with single or double-stranded DNA, RNA, and oligonucleotide probes
Other Notes
A small amount of precipitate that has formed in the solution can be dissolved at 30-35°C with occasional gentle inversion.
Legal Information
PerfectHyb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for Northern and Southern blotting, solution | description for Northern and Southern blotting, liquid (2x concentrate) | description for Northern and Southern blotting, solution | description for Northern and Southern blotting, solution |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form solution | form liquid (2x concentrate) | form solution | form solution |
| storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
When using H7033 with a 122-base long oligo as a probe for hybridization, should the DNA hybridization temperature or the high end of the oligonucleotide temperature be used?