Przejdź do
H7782
Hybridization solution
Synonim(y):
Hyb solution, Hybridization solution for in situ hybridization, Ready-to-use hybridization solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
6 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
719,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
EC Number:
200-842-0
NACRES:
NA.32
719,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
technique(s)
FISH: suitable, nucleic acid detection: suitable
storage temp.
−20°C
General description
In situ hybridization assays detect a specific nucleic acid sequence of a gene at the cellular level. Hybridization solution is used to enhance hybrid formation between the DNA probe and the target mRNA on tissue sections. It may be used for reconstituting and/or diluting the probe for in situ hybridization experiments, or as a negative control (without probe).
Ready-to-use hybridization solution optimized for in situ hybridization (ISH) procedures.
Application
Hybridization solution has been used in:
  • fluorescent in situ hybridization (FISH) to perform probe annealing
  • in situ hybridization (ISH) to dilute probe for the detection of amastigote forms of Leishmania infantum
  • FISH analysis to hybridize probes
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H7140P1415H7033
description
-
description
for Northern and Southern blotting, liquid (2x concentrate)
description
for Northern and Southern blotting, liquid (2x concentrate)
description
for Northern and Southern blotting, solution
technique(s)
FISH: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100, 200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid (2x concentrate)
form
liquid (2x concentrate)
form
solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hybridization solution
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Narządy docelowe
Blood
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-12-7
CAS No.
75-12-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Does this hybridization mix contain 50% formamide?
    1 answer
    1. This product contains formamide, with the exact composition being proprietary. The Safety Data Sheet indicates that the formamide content is greater than or equal to 50% and less than 70%.
      Helpful?
  2. Is this buffer appropriate for Fluorescent in situ hybridization using probes labeled with ATTO by nick translation?
    1 answer
    1. This product has not been tested for the application. So, there is no reference data available.
      Helpful?
  3. Is this buffer appropriate to use with all probe types? Will it work with labeled (DIG, DNP, Biotin, etc.) polynucleotide probes?
    1 answer
    1. The buffer is optimized for both DNA and RNA probes for in situ hybridization. It has been used with FITC and biotinylated probes.
      Helpful?
  4. What is the composition of the Hybridization solution ( H7782)?
    1 answer
    1. The specific formulation of this product is considered proprietary but includes dextran sulfate and formamide in a sodium citrate solution.