Przejdź do
SML0067
IOX1
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
5-Carboxy-8-hydroxyquinoline, 8-Hydroxy-5-quinolinecarboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
562,00 zł
477,70 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2270,00 zł
1929,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.17
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
477,70 zł
Cena katalogowa562,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to brown
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1ccc(O)c2ncccc12
InChI
1S/C10H7NO3/c12-8-4-3-7(10(13)14)6-2-1-5-11-9(6)8/h1-5,12H,(H,13,14)
InChI key
JGRPKOGHYBAVMW-UHFFFAOYSA-N
Application
IOX1 has been used:
  • To eliminate viral latency in latent viruses in order to sensitize the viral infections to antiviral therapy.
  • In histone lysine demethylase 4A (KDM4A) inhibition, to serve as a unique strategy to decrease hypoxia-inducible factors signalling.
  • to restore oncogene-induced senescence in wild-type mouse embryo fibroblasts.
Biochem/physiol Actions
Broad spectrum 2-oxoglutarate (2OG) oxygenase inhibitor.
IOX1 (5-Carboxy-8-hydroxyquinoline) is a broad spectrum inhibitor of 2-oxoglutarate (2OG) oxygenases, including Jumonji C domain (JmjC) demethylases. It is useful for the study of histone demethylation and hypoxic sensing and results in translocation of active site iron on the 2OG oxygenases. For full characterization details, please visit the IOX1 probe summary on the Structural Genomics Consortium (SGC) website.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
IOX1 has an IC50 value as 200nM. IOX1 might be used in the treatment of β-thalassemia by α-globin downregulation.
Features and Benefits
IOX1 is an epigenetic chemical probe available through a partnership with the Structural Genomics Consortium (SGC). To learn more and view other SGC epigenetic probes, visit sigma.com/SGC.
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0959SML0992SML1410
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to brown
color
, white to light yellow to light gray
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)