Przejdź do
1414025
USP
Związek B związany z metotreksatem
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Aminopterin, (S)-2-{4-[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methylamino]benzamido}pentanedioic acid, 4-Amino-PGA, 4-Aminofolic acid, 4-Aminopteroyl-L-glutamic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H20N8O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
440.41
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
69045
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
methotrexate
manufacturer/tradename
USP
ε (extinction coefficient)
24,500 at 282 nm in 0.1 M NaOH at 1 M, 25,700 at 261 nm in 0.1 M NaOH at 1 M, 8,100 at 373 nm in 0.1 M NaOH at 1 M
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Nc1nc(N)c2nc(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)cnc2n1
InChI
1S/C19H20N8O5/c20-15-14-16(27-19(21)26-15)23-8-11(24-14)7-22-10-3-1-9(2-4-10)17(30)25-12(18(31)32)5-6-13(28)29/h1-4,8,12,22H,5-7H2,(H,25,30)(H,28,29)(H,31,32)(H4,20,21,23,26,27)/t12-/m0/s1
InChI key
TVZGACDUOSZQKY-LBPRGKRZSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Methotrexate Related Compound B USP standard referencyjny do stosowania w określonych testach jakości i testach.
Dodatkowo używany do przygotowania roztworów standardowych, standardowych, odpowiednich dla systemu i odpowiednich dla systemu do analizy zanieczyszczeń w podanych poniżej monografiach zgodnie z Farmakopeą Stanów Zjednoczonych (USP):
  • Methotrexate
  • Metotreksat do wstrzykiwań
  • Metotreksat do wstrzykiwań
Biochem/physiol Actions
Folic acid antagonist that binds to dihydrofolate reductase and inhibits its activity.
Folic acid antagonist. Aminopterin is actively transported into cells by the folate transporter. In the cell, it is converted to a high molecular weight polyglutamate metabolite by folylpolyglutamate synthase that, in turn, binds to dihydrofolate reductase and inhibits its activity. Aminopterin-polyglutamate is degraded intracellularly by γ-glutamyl hydrolase.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
More potent, but more toxic, than methotrexate.
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR8663SBR00016A3411
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
50 mg/mL in DMSO
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
-
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
API family
methotrexate
API family
-
API family
-
API family
-
agency
USP
agency
traceable to USP (Referencew Standard (1414025))
agency
-
agency
-
Still not finding the right product?
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)