Przejdź do
A7130
β-Amylase from barley
Type II-B, 20-80 units/mg protein (biuret)
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
1,4-α-D-Glucan maltohydrolase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
556,00 zł
50000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2010,00 zł
250000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-566-1
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
20-80 units/mg protein (biuret)
556,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
type
Type II-B
Quality Segment
form
powder
specific activity
20-80 units/mg protein (biuret)
sustainability
Sustainability features
greener alternative category
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency and waste prevention when used in starch ethanol research. For more information see the article in biofiles.
Application
β -Amylase is used to hydrolyze α bonds of α-linked polysaccharides, such as starch and glycogen. β -Amylase, has been used in various plant studies, such as carbon starvation studies in Populus tremuloides . β -Amylase, from barley, has been used to study how pressure and temperature affect catalytic activity .
Biochem/physiol Actions
β-Amylase hydrolyzes the α-(1,4) glucan linkages in polysaccharides of three or more α-(1,4) linked D-glucose units. Natural substrates such as starch and glycogen are broken down into glucose and maltose. Pure, crystalline β-amylase preparation consists of four isoenzymes with different isoelectric points. The enzyme polymerizes very rapidly through the sulfhydryl groups in the absence of reducing agents. p-Chloromercuribenzoate inhibits the polymerization and the enzymatic activity. The reducing agents mercaptoethanol or dithiothreitol can completely restore the activity.
Analysis Note
Crude
Other Notes
One unit will liberate 1.0 mg of maltose from starch in 3 min at pH 4.8 at 20 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A8781A7005A2986
description
Type II-B, 20-80 units/mg protein (biuret)
description
-
description
Type I-B, ammonium sulfate suspension, ≥750 units/mg protein (E1%/280)
description
-
specific activity
20-80 units/mg protein (biuret)
specific activity
-
specific activity
≥750 units/mg protein (E1%/280)
specific activity
-
form
powder
form
powder
form
ammonium sulfate suspension
form
solid
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
type
Type II-B
type
-
type
Type I-B
type
-
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)