Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1540,00 zł |
5 x 1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1540,00 zł
form
powder
Quality Segment
mol wt
~200,000
packaging
vial of 15 mg
greener alternative product score
old score: 57
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
sustainability
Sustainability features
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description Type I-B, ammonium sulfate suspension, ≥750 units/mg protein (E1%/280) | description Type II-B, 20-80 units/mg protein (biuret) | description - |
| form powder | form ammonium sulfate suspension | form powder | form solid |
| mol wt ~200,000 | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| sustainability Sustainability features | sustainability Sustainability features | sustainability Sustainability features | sustainability Sustainability features |
| greener alternative product characteristics Waste Prevention | greener alternative product characteristics Waste Prevention | greener alternative product characteristics Waste Prevention | greener alternative product characteristics Waste Prevention |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Amylase from sweet potato
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?